Learn More
RB1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen RB1
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16884195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
25628-1-AP-20UL
20 μL
129.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16874195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
25628-1-AP-150UL
150 μL
349.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF639 binds DNA and may function as a transcriptional repressor.
Spezifikation
Spezifikation
RB1
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P06400
5925
RB1 Fusion Protein Ag22578
Primary
-20°C
RB1
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
OSRC, p105 Rb, pp110, pRb, RB, RB1, retinoblastoma 1
RB1
IgG
Antigen Affinity Chromatography