Learn More
RBM3 Antibody (CL0296) [FITC], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30526430 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30526430 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30526430 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343899F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
RBM3 Monoclonal antibody specifically detects RBM3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RBM3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0296
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IS1-RNPL, putative RNA-binding protein 3, RNA binding motif (RNP1, RRM) protein 3, RNA binding motif protein 3, RNA-binding motif protein 3, RNPL
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P98179, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5935
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1