missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBM46 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 24368-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882835

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

RBM46 is a protein with RNA binding function.
Spezifikation

Spezifikation

RBM46
Polyclonal
Unconjugated
RBM46
Cancer/testis antigen 68, CT68, RBM46, RNA binding motif protein 46
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
166863
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8TBY0
RBM46
RBM46 Fusion Protein Ag21653
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote