Learn More
RBM7 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18620722 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18620722 0.02 mL 0.02 Milliliter
18616842 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18620722 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2942840.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RBM7 Polyclonal antibody specifically detects RBM7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RBM7
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias FLJ11153, RNA binding motif protein 7, RNA-binding motif protein 7, RNA-binding protein 7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-266 of human RBM7 (NP_057174.1). MGAAAAEADRTLFVGNLETKVTEELLFELFHQAGPVIKVKIPKDKDGKPKQFAFVNFKHEVSVPYAMNLLNGIKLYGRPIKIQFRSGSSHAPQDVSLSYPQHHVGNSSPTSTSPSRYERTMDNMTSSAQIIQRSFSSPENFQRQAVMNSALRQMSYGGKFGSSPLDQSGFSPSVQSHSHSFNQSSSSQWRQGTPSSQRKVRMNSYPYLADRHYSREQRYTDHGSDHHYRGKRDDFFYEDRNHDDWSHDYDNRRDSSRDGKWRSSRH
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10179
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG