missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCN2 Antibody [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30608163 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30608163 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30608163 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346769AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RCN2 Polyclonal antibody specifically detects RCN2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RCN2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Calcium-binding protein ERC-55, E6BPreticulocalbin 2, EF-hand calcium binding domain (endoplasmic reticulumcalcium-binding protein, 55kD), ERC-55, ERC55E6-binding protein, reticulocalbin 2, EF-hand calcium binding domain, reticulocalbin-2, TCBP49
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen reticulocalbin 2, EF-hand calcium binding domain. (Uniprot# Q14257)
Reinigungsverfahren Immunogen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5955
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.