Learn More
IKA™ RCT Digital Magnetrührer mit Heizplatte
Meistverkaufte digitale Rührplatte mit Temperaturregelung.
Marke:  IKA™ 0025004601
1168.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21911" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.42000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15673687
  • 1210.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Starker Motor für einen hohen Drehzahlbereich
  • Zusätzlicher Temperaturregelmodus für schnelleres Heizen
  • Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige
  • Eingestellte Sicherheitstemperaturgrenzen werden digital angezeigt.
  • Hot Top-Anzeige
  • Digitale Fehleranzeige
  • Die eingehauste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Spezifikation
Spezifikation
EU