Learn More
RDH10 Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30609112 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30609112 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30609112 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346767AF350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RDH10 Polyclonal antibody specifically detects RDH10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RDH10
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 1.1.1, EC 1.1.1.300, EC 1.1.1.n2, retinol dehydrogenase 10, retinol dehydrogenase 10 (all-trans), SDR16C4, short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen retinol dehydrogenase 10(all-trans). (Uniprot# Q8IZV5)
Reinigungsverfahren Immunogen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 157506
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG