Learn More
Hirschmann™ Rea Calc Flüssig-Entkalkungsmittel, Flasche
Gewährleistet die schnelle, automatische und sorgfältige Entfernung von verkrustetem und hartnäckigem Schmutz. Hirschmann Instruments™ rea-calc™ Liquid-Entkalkungsmittel ist frei von Salzsäure und Ameisensäure.
Marke: Hirschmann™ 9760101
Weitere Details : CAS : 7664-38-2 Netto-Gewicht : 1.43000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
- Entfernt Zementrückstände und Schmutzschichten auf Fliesen
- Entwickelt keinen stechenden und beißenden Geruch
- Sehr ergiebig – 2 bis 5 % Arbeitskonzentration
Spezifikation
Rea Calc Entkalkungsmittel | |
2 bis 5% | |
Entfernt Zementrückstände und Schmutzschichten auf Fliesen |
Flüssigkeit | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- rea-calc
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, but-2-yne-1,4-diol