Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblocks
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul durch austauschbare Aluminiumblöcke mit vielen Bohrungskonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ TS-18806
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Für 8 x 6 ml-Vakuum-Hydrolyseröhrchen, 8 Öffnungen (10 mm Durchmesser x 64 mm Tiefe) | |
Aluminiumlegierung | |
Reacti-Block F |
6 ml-Vakuumhydrolyseröhrchen | |
10 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.