Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul mit austauschbaren Aluminiumblöcken mit einer Vielzahl von Lochkonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18811
190.11 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11597490
  • 207.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Konfigurieren Sie Ihr Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul mit diesen austauschbaren Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcken. Sie sind in einer Vielzahl von Lochkonfigurationen erhältlich und eignen sich für fast jede Größe von Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleinen Reaktionsgefäßen, Reagenzgläsern oder Mikrozentrifugenröhrchen. Die Reacti-Blocks bestehen aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeleitfähigkeit und enthalten einen Thermometer-Well. Viele Blöcke sind für den Gebrauch mit dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer geeignet.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Fasst 6 Reacti-Vials mit 27,5 ml; 6 Löcher (28,5 mm Durchmesser x 70 mm Tiefe)
Reacti-Block M-1
Reacti-Vials mit 27,5 ml
28,5 mm
Aluminiumlegierung
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.