Learn More
Greiner Bio-One Reaktionsgefäße
Hergestellt aus Polypropylen für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Reaktionsröhrchen sind für Temperaturen von -80 bis +121 °C geeignet.
Marke: Greiner Bio-One 722201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59400kg
Beschreibung
- Frei von Schwermetallen
- Einwegartikel
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
- Autoklavierbar bis zu 121 °C für 20 min.
Spezifikation
22.000xG: Festwinkelrotor | |
Ja | |
Durchscheinend | |
500/Packung |
Schraube | |
2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch mit freistehender Basis |