Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Thermostat- und Vakuummantel und Entnahmeventil
Beschreibung
- Mit Graduierung
- Mit Laborflansch LF, mit Nut
- Mit zwei Verbindungsstücken (mit Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Material | Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 490 mm |
| Enthält | Anschluss KF 25 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 160 mm |