Learn More
- Home
- Products
- Glasware für Spezialanwendungen
- Reaktionskessel
- Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Temperiermantel und Entnahmeventil
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Temperiermantel und Entnahmeventil
Artikelnummer. 11502324
Change view
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
4 l
6 l
10 l
Höhe (metrisch):
255 mm
280 mm
315 mm
360 mm
395 mm
440 mm
455 mm
525 mm
Außendurchmesser (metrisch) Flansch:
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Gewindegröße:
Steckverbinder GL 14
Steckverbinder GL 18
Steckverbinder KF 15
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
| Artikelnummer. | Arbeitsvolumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) Flansch | Gewindegröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11502324 | 10 l | 525 mm | 150 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 10176202 | 6 l | 440 mm | 100 mm | Steckverbinder GL 18 | 1 Stück |
| 10543963 | 4 l | 395 mm | 100 mm | Steckverbinder GL 18 | 1 Stück |
| 10748183 | 2 l | 360 mm | 100 mm | Steckverbinder GL 18 | 1 Stück |
| 11502314 | 0,5 l | 280 mm | 60 mm | Steckverbinder GL 14 | 1 Stück |
| 11512314 | 1 l | 315 mm | 60 mm | Steckverbinder GL 14 | 1 Stück |
| 11522314 | 6 l | 455 mm | 150 mm | Steckverbinder GL 18 | 1 Stück |
| 11522324 | 6 l | 440 mm | 150 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11532314 | 0,25 l | 255 mm | 60 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11532324 | 10 l | 525 mm | 200 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11542314 | 0,5 l | 280 mm | 60 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11552314 | 1 l | 315 mm | 60 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11562314 | 2 l | 360 mm | 100 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11572314 | 4 l | 395 mm | 100 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11582314 | 6 l | 440 mm | 100 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
| 11592304 | 0,25 l | 255 mm | 60 mm | Steckverbinder GL 14 | 1 Stück |
| 11592314 | 6 l | 455 mm | 150 mm | Steckverbinder KF 15 | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11502324
Lieferant
Lenz Laborglasintrumente
Lieferanten-Nr.
06041488
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Graduierung, mit LF-Laborflansch, mit Nut
- Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinden GL 14 /GL 18 oder Kugelflanschen KF 15)
- Hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, andere Größen auf Anfrage
- Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Flansch | 150 mm |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Material | Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 525 mm |
| Enthält | Laborflansch 150 LF, Nut und zwei Verbindungsstücke (KF 15) |
| Gewindegröße | Steckverbinder KF 15 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 350 mm |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 10 l |
| Menge | Je 1 |