Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Temperiermantel und Entnahmeventil
Artikelnummer. 11592314
Change view
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
4 l
6 l
10 l
Höhe (metrisch):
255 mm
280 mm
315 mm
360 mm
395 mm
440 mm
455 mm
525 mm
Außendurchmesser (metrisch) Flansch:
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Gewindegröße:
Steckverbinder GL 14
Steckverbinder GL 18
Steckverbinder KF 15
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Arbeitsvolumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Flansch Gewindegröße unitSize
11592314 6 l 455 mm 150 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11502324 10 l 525 mm 150 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
10176202 6 l 440 mm 100 mm Steckverbinder GL 18 1 Stück
10543963 4 l 395 mm 100 mm Steckverbinder GL 18 1 Stück
10748183 2 l 360 mm 100 mm Steckverbinder GL 18 1 Stück
11502314 0,5 l 280 mm 60 mm Steckverbinder GL 14 1 Stück
11512314 1 l 315 mm 60 mm Steckverbinder GL 14 1 Stück
11522314 6 l 455 mm 150 mm Steckverbinder GL 18 1 Stück
11522324 6 l 440 mm 150 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11532314 0,25 l 255 mm 60 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11532324 10 l 525 mm 200 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11542314 0,5 l 280 mm 60 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11552314 1 l 315 mm 60 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11562314 2 l 360 mm 100 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11572314 4 l 395 mm 100 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11582314 6 l 440 mm 100 mm Steckverbinder KF 15 1 Stück
11592304 0,25 l 255 mm 60 mm Steckverbinder GL 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11592314 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06041485
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Ohne Graduierung, mit LF-Laborflansch, mit Nut
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinden GL 14 /GL 18 oder Kugelflanschen KF 15)
  • Hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, andere Größen auf Anfrage
  • Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Flansch 150 mm
Kapazität (metrisch) 6 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 455 mm
Enthält Laborflansch 150 LF, Nut und zwei Verbindungsstücke (KF 15)
Gewindegröße Steckverbinder KF 15
Außendurchmesser (metrisch) 280 mm
Arbeitsvolumen (metrisch) 6 l
Menge Je 1