Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig, mit Entnahmeventil
Artikelnummer. p-7222528
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
4 l
6 l
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Enthält:
Laborflansch 100 LF
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Laborflansch 60 LF
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Enthält unitSize
11502234 6 l 236 mm Laborflansch 100 LF 1 Stück
11512234 10 l 280 mm Laborflansch 100 LF 1 Stück
11522234 20 l 350 mm Laborflansch 100 LF 1 Stück
11532234 6 l 236 mm Laborflansch 150 LF 1 Stück
11542234 10 l 280 mm Laborflansch 150 LF 1 Stück
11552224 0,25 l 85 mm Laborflansch 60 LF 1 Stück
11552234 20 l 350 mm Laborflansch 150 LF 1 Stück
11562224 0,5 l 105 mm Laborflansch 60 LF 1 Stück
11562234 6 l 236 mm Laborflansch 200 LF 1 Stück
11572224 1 l 131 mm Laborflansch 60 LF 1 Stück
11572234 10 l 280 mm Laborflansch 200 LF 1 Stück
11582224 2 l 165 mm Laborflansch 100 LF 1 Stück
11582234 20 l 350 mm Laborflansch 200 LF 1 Stück
11592224 4 l 206 mm Laborflansch 100 LF 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11502234 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06008285
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Ohne Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 385 mm
Enthält Laborflansch 100 LF
Außendurchmesser (metrisch) 236 mm