Learn More
Reaktivviolett 5 (~35%), TRC
Artikelnummer. 30416688
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416688 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416688 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR12992525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reactive Violet 5
CAS 12226-38-9
Summenformel C20 H16 N3 O15 S4 . 3 Na
Menge 25 g
Synonym C.I. Reactive Violet 5 (8CI','9CI','ACI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid','5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-','copper complex (9CI), Copper','5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid complex (9CI), Bezactiv Violet V 5R, Bezaktiv Violet V 5R, C.I. 18097, Cavalite Brilliant Violet 5R, Celmazol Brilliant Violet 5R, Diamira Brilliant Violet 5R, Intracron Brilliant Violet VS 5R, Primazin Brilliant Violet RL, Reactive Violet 5, Reactive Violet KN 4R, Reactofix Supra Violet H 5RL, Remazol Brilliant Violet 5R, Somazin Brilliant Violet 5R, Sunzol Brilliant Violet 5R, Sunzol Violet 5R
InChI-Formel InChI=1S/C20H19N3O15S4.3Na/c1-10(24)21-15-9-13(40(29,30)31)6-11-7-17(41(32,33)34)19(20(26)18(11)15)23-22-14-8-12(2-3-16(14)25)39(27,28)5-4-38-42(35,36)37;;;/h2-3,6-9,25-26H,4-5H2,1H3,(H,21,24)(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3/b23-22+;;;
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(N=Nc3cc(ccc3O)S(=O)(=O)CCOS(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Trinatrium;5-Acetamido-4-hydroxy-3-[(E)-[2-Hydroxy-5-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)phenyl]diazenyl]naphthalin-2,7-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 735.58
Formelmasse 734.9157