Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Braun, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Artikelnummer. 15221819 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15221819 50 mL 10 Stück
15231819 100 mL 10 Stück
15251819 500 mL 10 Stück
15241819 250 mL 10 Stück
15261819 1000 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15221819 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 231681706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Enghals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Braunglas.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Besteht nur aus Glaskomponenten
  • Tight closure due to standard ground joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung luftempfindlicher Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten, Pulver und Granulate
Enthält mit NS-Glasdeckelstopfen
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar