Learn More
Hanna Instruments™ Reagenzien-Kit für Wasseruntersuchungen zur Bestimmung von Magnesium und Gesamthärte
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Ammoniak-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
Marke: Hanna Instruments™ HI93764B25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden gemäß dem ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler-Methode für die kolorimetrische Bestimmung von Ammoniak entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Vorgefertigte, vorbemessene Testreagenzien für die einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Durchsichtig Sie sind deutlich mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
- Tests sind für Bestimmungen im niedrigem, mittlerem und hohem Messbereich verfügbar
- Kits mit 25 gebrauchsfertigen Einzelfläschchen der Reagenz sind erhältlich
Spezifikation
Bestimmung des Ammoniakgehaltes im oberen Bereich | |
25 gebrauchsfertige Fläschchen mit HI93764B-0 und 1 Flasche HI93764-0 Nessler-Reagenz | |
1 | |
0 bis 100 mg/l Ammoniak-Stickstoff | |
Wassertestkit |
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer | |
25 | |
1/Set | |
D1426-92 Nessler |