Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien-Kits für Eutech™ Kolorimeter
Reagenz-Kits, die mit Kolorimeter von Eutech verwendet werden
Marke:  Thermo Scientific™ 94X377001
Weitere Details : CAS : 6283-63-2 Netto-Gewicht : 0.04500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11748136
  • 39.20 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Reagenzkits werden mit den Eutech™ Kolorimetern C401, C301, C201, C105, C104, C103, C102 und C101 verwendet.
Das neueste Sortiment der mikroprozessorbasierten, tragbaren, wasserdichten Eutech™ Kolorimetern für Laboranwendungen misst Chlor (frei und gesamt), Cyanursäure, pH-Wert, Chlordioxid, Brom und Ozon mit schnellen, präzisen und wiederholbaren Ergebnissen. Die Messgeräte sind dank ihrer benutzerfreundlichen, intuitiven und direkten Benutzeroberfläche einfach zu bedienen. Auf einem großen, maßgeschneiderten LCD-Display (Liquid Crystal Display) werden Nachrichten zur Bedienung und Selbstdiagnostik angezeigt. Jedes Messgerät wird mit Reagenzien und Probenfläschchen in einer robusten Tragetasche geliefert, die schnelle Tests unterwegs ermöglicht. Dieses Kolorimeter-Sortiment ist für eine zuverlässige und bequeme Wasseranalyse in Schwimmbädern, Spas, öffentlichen Versorgungseinrichtungen, industriellen Abwasseranlagen, kommunalen Gewässern, behandelten Gewässern, Wasseraufbereitungssystemen sowie Papier- und Zellstoffmühlen konzipiert. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an Modellen, die speziell auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.
Kolorimeter-Merkmale
  • Erweiterter Energiemodus
    Das Messgerät kann mehr als 3,000 Tests mit einem einzigen Satz à 4 ‘AAA’-Alkalibatterien messen. Die automatische Abschaltung wird nach 10 Minuten des Nichtgebrauchs aktiviert, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
  • Unkomplizierte Bedienung des Messgeräts
    Das Messgerät ist für eine einfache Bedienung ausgelegt. Es ermöglicht eine Leerwertmessung für alle Parameter und Bereiche auf einmal, wenn dieselbe Probe gemessen wird. Der Leerwert wird auch beim Batteriewechsel im Speicher gespeichert. Außerdem ist keine Kalibrierung für Chlor und Cyanursäure erforderlich. Am wichtigsten aber ist, dass das Messgerät wartungsfrei ist.
  • Großes, gut ablesbares Display
    Der große Bildschirm verfügt über eine 4-stellige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit 14-kundenspezifischen Segmenten mit Modusanzeigen, um bei der Verwendung des Messgeräts zu unterstützen.
  • IP67 wasserdicht und leicht
    Das leichte Messgerät verfügt über ein wasserdichtes IP67-konformes Gehäuse. Es schwimmt sogar, wenn es versehentlich ins Wasser fällt.
Spezifikation
Spezifikation
Freies Chlor (DPD)-Reagenzien-Kit, Packung mit 100 Beuteln