Learn More
Macherey-Nagel™ Empfängersäulen 35 μm
Mini-Spin-Säulen mit eingefügter hydrophober Fritte von 35 μm Porengröße
Marke:  Macherey-Nagel™ 740524.10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321616
  • 29.70 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung für allgemeine Filtrationszwecke und zur Retention chromatographischer Harze
  • Lieferung einschließlich Auslässen mit Kappe, die in Entnahmeröhrchen (2 ml) eingeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Spin-Säule
6,8 mm (Fritte)
Polypropylen
0,7 mL
Filtration
Sephadex G25, Sephadex G50, Sephacryl S200
10
35 μm Porengröße
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke