Learn More
Macherey-Nagel™ Auffangplatte
Zur Filtration im 96-Well-Format. Macherey Nagel™ Auffangplatten sind wichtige Zubehörteile für Arbeiten mit hohem Durchsatz.
152.00 € - 186.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11942542
|
Macherey-Nagel™
740688.4 |
Eingesetzter Filter mit 50 μm Porengröße |
183.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11912542
|
Macherey-Nagel™
740689.4 |
Eingesetzter hydrophiler Filter mit 50 μm Porengröße |
186.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11932542
|
Macherey-Nagel™
740686.4 |
Eingesetzter Filter mit 20 μm Porengröße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11902542
|
Macherey-Nagel™
740687.4 |
Eingesetzter hydrophiler Filter mit 20 μm Porengröße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aufnahmeplattenzubehör
- Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Filter Fritten
- Geeignet für Zentrifugation und Vakuumverfahren
Spezifikation
96-Well-Platte |