Learn More
Heidolph Instruments Beschichteter Auffangkolben
For use with rotary evaporators
Marke:  Heidolph Instruments 514-84000-02
215.55 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10381532
  • 231.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit S 35/20
  • Mit transparenter Kunststoffbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Auffangkolben
Durchsichtiger Kunststoff
1000 mL
Glas
Rotationsverdampfer
35/20