Learn More
Heidolph Instruments Beschichteter Auffangkolben
For use with rotary evaporators
Marke: Heidolph Instruments 514-83000-02
102.32 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
- Mit S 35/20
- Mit transparenter Kunststoffbeschichtung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Auffangkolben | |
Durchsichtiger Kunststoff | |
500 mL |
Glas | |
Rotationsverdampfer | |
35/20 |