Learn More
UVP Aufladbare UV-Lampe
Artikelnummer. 12005340
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365/254 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength unitSize
12005340 365/254 nm 1 Stück
11708241 254 nm 1 Stück
11798221 365 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12005340 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 95018102
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Wirkleistung 6 W
Wavelength 365/254 nm
Abmessungen (L x B x H) 249 x 76 x 140 mm
Höhe (metrisch) 140 mm
Länge (metrisch) 249 mm
Modell UVSL-26P
Breite (metrisch) 76 mm
Produkttyp Wiederaufladbare UV-Lampe