Learn More
Asecos™ Umluftfilteranlage
Zum sicheren Auffangen austretender Dämpfe an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden.
Marke: Asecos™ 27144
Weitere Details : Netto-Gewicht : 17.00000kg
Beschreibung
- Für Untertischschränke
- Speziell für die Druckbedingungen und volumetrischen Ströme von Sicherheitsschränken mit kleinem Innenvolumen ausgelegt
- Kann an einer Wandhalterung oder in einer praktischen Gehäuseeinheit installiert werden
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl des Installationsorts
- Aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung schädlicher Dämpfe mit Retention im Filtersystem
- Sehr geräuscharm, ca. 39 dB
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit mehrstufigem Filtersystem und Netzkabel
- Umfasst Überwachungselektronik für Abluft- und Filterüberwachung
- Optischer und akustischer Alarm einschließlich potentialfreiem Alarmkontakt
- Drehzahl von 2200 U/min, Volumenstrom von 25 m³/h
Spezifikation
Mehrstufiges Filtersystem, Netzkabel | |
Umluftfilteranlage | |
210 mm | |
305 mm | |
Stahl |
17 kg | |
Erfassen schädlicher Dämpfe | |
555 mm | |
Pulverbeschichtet | |
ATEX-konform |