Learn More
Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate mit Luftkompressor der F-Serie
Erfordert sehr wenig Platz im Labor und ist sehr günstig in der Anschaffung. . Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate der F-Serie mit Luftkompressor sind eine tolle Art, teure Systeme zu ersetzen, die laufendes Leitungswasser benötigen und ideal für grundlegende Kühlaufgaben.
Marke: Julabo™ 9620050
Beschreibung
- Umweltfreundlicher Betrieb bei geringem Energieverbrauch
- Kompaktes Design
- Spritzwassergeschützte Folientastatur mit LED-Temperaturanzeige
- Einfaches Befüllen und Entleeren
- Füllstandsanzeige
- Einsetzbar mit Wasser, Wasser/Glykol, Julabo Thermal G
Spezifikation
7,5 L | |
0,25 kW bei 0 °C, 0,3 kW bei 5 °C, 0,4 kW bei 10 °C, 0,5 kW bei 20 °C (Medium Ethanol) | |
0 °C bis 40 °C | |
F500 | |
±0.5°C | |
44 cm | |
59 cm | |
34 kg | |
115/230 V |
CE | |
24 l/min | |
7.25 psi | |
R134A | |
±0.5°C | |
37.5 cm | |
49.44 kg | |
115/230 V 60 Hz | |
60 Hz |