missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RECK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15547682
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15547682 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15547682 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA547190

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

RECK is a cysteine-rich, extracellular protein with protease inhibitor-like domains whose expression is suppressed strongly in many tumors and cells transformed by various kinds of oncogenes. In normal cells, this membrane-anchored glycoprotein may serve as a negative regulator for matrix metalloproteinase-9, a key enzyme involved in tumor invasion and metastasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RECK
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5% trehalose and No Preservative
Gen RECK
Gen-Zugriffsnummer O95980
Gen-Alias hRECK; membrane-anchored glycoprotein (metastasis and invasion); membrane-anchored glycoprotein RECK; mRECK; RECK; reversion inducing cysteine rich protein with kazal motifs; reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs; Reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs precursor (mRECK); reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs; ST15; suppression of tumorigenicity 15; suppression of tumorigenicity 15 (reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs); suppression of tumorigenicity 5 (reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs); suppressor of tumorigenicity 15 protein
Gensymbole RECK
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human RECK Gly27-Val934.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8434
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.