missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RECK Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 17179593
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17179593 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17179593 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5111679

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: IKPCHSKSRG SIICKSDCVE ILKKCGDQNK FPEDHTAESI CELLSPTDDL KNCIPLDTYL RPSTLGNIVE EVTHPC Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 89%.

RECK is a cysteine-rich, extracellular protein with protease inhibitor-like domains whose expression is suppressed strongly in many tumors and cells transformed by various kinds of oncogenes. In normal cells, this membrane-anchored glycoprotein may serve as a negative regulator for matrix metalloproteinase-9, a key enzyme involved in tumor invasion and metastasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RECK
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen RECK
Gen-Zugriffsnummer O95980
Gen-Alias hRECK; membrane-anchored glycoprotein (metastasis and invasion); membrane-anchored glycoprotein RECK; mRECK; RECK; reversion inducing cysteine rich protein with kazal motifs; reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs; Reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs precursor (mRECK); reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs; ST15; suppression of tumorigenicity 15; suppression of tumorigenicity 15 (reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs); suppression of tumorigenicity 5 (reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs); suppressor of tumorigenicity 15 protein
Gensymbole RECK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein corresonding to Human RECK. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107834).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8434
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.