Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Single-stranded DNA-binding Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis Single-stranded DNA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7787-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16070791
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
YP_031563.1
Single-stranded DNA-binding Protein
Research Use Only
SSB
Recombinant Protein
E. coli
MNRVILVGRL TKDPDLRYTP NGVAVATFTL AVNRAFANQQ GEREADFINC VIWRKQAENV ANYLKKGSLA GVDGRLQTRN YEGQDGKRVY VTEVLAESVQ FLEPRNGGGE QRGSFNQQPS GAGFGNQSSN PFGQSSNSGN QGNQGNSGFT KNDDPFSNVG QPIDISDDDL PF
Greater than 95.4% as determined by SDS-PAGE.
2848521
100 μg
Not determined.
Full Length
B. anthracis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol