Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Helix-destabilizing Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_523311.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 927413 |
| Name | Helix-destabilizing Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | 2.5 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Bacteriophage |
| Mehr anzeigen |