Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine APOH Protein
A cDNA sequence encoding the APOH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11053-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915998
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
281006
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Bovine
MPPPALVLLL GFLCHVAIAG RTCPKPDELP FSTVVPLKRT YEPGEQIVFS CQPGYVSRGG IRRFTCPLTG LWPINTLKCM PRVCPFAGIL ENGTVRYTTF EYPNTISFSC HTGFYLKGAS SAKCTEEGKW SPDLPVCAPI TCPPPPIPKF ASLSVYKPLA GNNSFYGSKA VFKCLPHHAM FGNDTVTCTE HGNWTQLPEC REVRCPFPSR PDNGFVNHPA NPVLYYKDTA TFGCHETYSL DGPEEVECSK FGNWSAQPSC KASCKLSIKR ATVIYEGERV AIQNKFKNGM LHGQKVSFFC KHKEKKCSYT EDAQCIDGTI EIPKCFKEHS SLAFWKTDAS DVKPC
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE.
APOH Protein
Research Use Only
APOH
Bovine
Untagged
APOH protein solution is supplied in 16mM Tris-HCl pH 8.0, 280mM NaCl, 0.16mM AEBSF and 20% glycerol.