Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine FGF 21 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11870-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918648
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FGF 21 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Bovine
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by Gel Filtration. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein was lyophilized from a concentrated (0.8 mg/ml) solution with 0.4 mg/ml of NaHCO3, pH 8.