Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Galectin-1 / LGALS1 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6293-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042240
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_786976.1
Galectin-1 / LGALS1 Protein
Research Use Only
LGALS1
Recombinant Protein
E. coli
ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAADAKSF LLNLGKDDNN LCLHFNPRFN AHGDVNTIVC NSKDAGAWGA EQRESAFPFQ PGSVVEVCIS FNQTDLTIKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYL SAGGDFKIKC VAFE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
326598
100 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol