missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine LH-beta Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_776355.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 280839 |
Name | LH-beta Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022320
|
enQuireBio™
QP6303-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042320
|
enQuireBio™
QP6303-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032320
|
enQuireBio™
QP6303-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052320
|
enQuireBio™
QP6303-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062320
|
enQuireBio™
QP6303-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072320
|
enQuireBio™
QP6303-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_776355.1 | |
LH-beta Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
280839 | |
Research Use Only | |
LHB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SRGPLRPLCQ PINATLAAEK EACPVCITFT TSICAGYCPS MKRVLPVILP PMPQRVCTYH ELRFASVRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCHC GPCRLSSTDC GGPRTQPLAC DHPPLPDILF L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |