Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine SNRPD Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13546-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923929
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNRPD Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Bovine
Untagged
Greater than 60% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Native Protein
SNRPD is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.