Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine TOP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TOP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5905.00 €
Spezifikation
Name | TOP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Bovine |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924699
|
enQuireBio™
QP13784-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914699
|
enQuireBio™
QP13784-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904699
|
enQuireBio™
QP13784-1MG |
1 mg |
5905.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TOP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
TOP1 is supplied at a concentration of 1 mg/1ml in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 400mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
DAKVLKDAKT KKVVESKKKA VQRLEEQLMK LEVQATDREE NKQIALGTSK LNYLDPRITV AWCKKWG | |
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE. |