Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine TOP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TOP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13784-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914699
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TOP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Bovine
DAKVLKDAKT KKVVESKKKA VQRLEEQLMK LEVQATDREE NKQIALGTSK LNYLDPRITV AWCKKWG
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Bovine
Untagged
TOP1 is supplied at a concentration of 1 mg/1ml in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 400mM NaCl and 20% glycerol.