Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine TOP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TOP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13784-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924699
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TOP1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Bovine
Untagged
TOP1 is supplied at a concentration of 1 mg/1ml in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 400mM NaCl and 20% glycerol.
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Native Protein
DAKVLKDAKT KKVVESKKKA VQRLEEQLMK LEVQATDREE NKQIALGTSK LNYLDPRITV AWCKKWG