Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type B Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9517-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16078421
  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Botulinum neurotoxin type B Protein
Research Use Only
botB
Recombinant Protein
Yeast
MPVTINNFNY NDPIDNNNII MMEPPFARGT GRYYKAFKIT DRIWIIPERY TFGYKPEDFN KSSGIFNRDV CEYYDPDYLN TNDKKNIFLQ TMIKLFNRIK SKPLGEKLLE MIINGIPYLG DRRVPLEEFN TNIASVTVNK LISNPGEVER KKGIFANLII FGPGPVLNEN ETIDIGIQNH FASREGFGGI MQMKFCPEYV SVFNNVQENK GASIFNRRGY FSDPALILMH ELIHVLHGLY GIKVDDLPIV PNEKKFFMQS TDAIQAEELY TFGGQDPSII TPSTDKSIYD KVLQNFRGIV DRLNKVLVCI SDPNININIY KNKFKDKYKF VEDSEGKYSI DVESFDKLYK SLMFGFTETN IAENYKIKTR ASYFSDSLPP VKIKNLLDNE IYTIEEGFNI SDKDMEKEYR GQNKAINKQA YEEISKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
C. botulinum
His
Tris-based buffer, 50% glycerol