Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type F Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type F, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Name | Botulinum neurotoxin type F Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | botF |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037720
|
enQuireBio™
QP7209-YE-100UG |
100 μg |
1100.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16077720
|
enQuireBio™
QP7209-YE-500UG |
500 μg |
2650.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047720
|
enQuireBio™
QP7209-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067720
|
enQuireBio™
QP7209-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087720
|
enQuireBio™
QP7209-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057720
|
enQuireBio™
QP7209-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Botulinum neurotoxin type F Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. botulinum | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
botF | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MPVAINSFNY NDPVNDDTIL YMQIPYEEKS KKYYKAFEIM RNVWIIPERN TIGTNPSDFD PPASLKNGSS AYYDPNYLTT DAEKDRYLKT TIKLFKRINS NPAGKVLLQE ISYAKPYLGN DHTPIDEFSP VTRTTSVNIK LSTNVESSML LNLLVLGAGP DIFESCCYPV RKLIDPDVVY DPSNYGFGSI NIVTFSPEYE YTFNDISGGH NSSTESFIAD PAISLAHELI HALHGLYGAR GVTYEETIEV KQAPLMIAEK PIRLEEFLTF GGQDLNIITS AMKEKIYNNL LANYEKIATR LSEVNSAPPE YDINEYKDYF QWKYGLDKNA DGSYTVNENK FNEIYKKLYS FTESDLANKF KVKCRNTYFI KYEFLKVPNL LDDDIYTVSE GFNIGNLAVN NRGQSIKLNP KIIDSIPDKG LVEKIVKFCK SVIPRK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |