Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine CASQ2 Protein
A cDNA sequence encoding the CASQ2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11280-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926708
  • 414.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
483134
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Canine
MKRTHLFIAG LYLLASCRAE EGLNFPTYDG KDRVVSLTEK NFKQVLKKYD VLCLYYHESV SSDKVAQKQF QLKEIVLELV AQVLEHKDIG FVMVDAKKEA KLAKKLGFDE EGSLYVLKGD RTIEFDGEFA ADVLVEFLLD LIEDPVEIIN SKLEVQAFER IEDQIKLIGF FKSEESEYYK AFEEAAEHFQ PYIKFFATFD KGVAKKLSLK MNEVDFYEPF MDEPIAIPDK PYTEEELVEF VKEHQRPTLR RLRPEDMFET WEDDLNGIHI VAFAERSDPD GYEFLEILKQ VARDNTDNPD LSIVWIDPDD FPLLVAYWEK TFKIDLFKPQ IGVVNVTDAD SVWMEIPDDD DLPTAEELED WIEDVLSGKI NTEDDDNEEG DDGDDDEDDD DDDGNNSDEE SNDDSDDDDE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
CASQ2 Protein
Research Use Only
CASQ2
Canine
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 10mM Tris-HCl and 1mM EGTA.