Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Leptin Receptor Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin Receptor was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5755.00 €
Spezifikation
Name | Leptin Receptor Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Chicken |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930799
|
enQuireBio™
QP12554-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920799
|
enQuireBio™
QP12554-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910799
|
enQuireBio™
QP12554-1MG |
1 mg |
5755.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Leptin Receptor Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chicken | |
Untagged | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was filter sterilized and stored at 4C (0.2 to 0.5 mg/ml) solution of Tris-HCl buffer, pH 9.0 with 150mM NaCl. |