Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Mitochondrial Rho GTPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001006208.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 417410 |
Name | Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16020281
|
enQuireBio™
QP7700-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16040281
|
enQuireBio™
QP7700-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16030281
|
enQuireBio™
QP7700-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16050281
|
enQuireBio™
QP7700-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16060281
|
enQuireBio™
QP7700-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16070281
|
enQuireBio™
QP7700-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001006208.1 | |
Mitochondrial Rho GTPase 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
417410 | |
Research Use Only | |
RHOT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKDVRILLV GEPRVGKTSL IMSLVSEEFP EEVPPRAEEI TIPADVTPER VPTHIVDYSE AEQNDEQLYH EISQANVICI VYAVNNKNSI DKVTSRWIPL INERTDKDSR LPLILVGNKS DLVEYSSMET ILPIMNQYTE IETCVECSAK NLKNRSELFY YAQKAVLHPT GPLYCPEEKE MKPACIKALT RIFRISDQDN DGTLNDAELN FFQRICFNT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |