Learn More
R&D Systems™ Recombinant Chicken Netrin-1 Protein
Product Code. 18394747
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Unit Size:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zusammensetzung unitSize
18394747 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18360128 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18394747 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 128N1025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Binding Activity
The Recombinant Chicken Netrin-1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Chicken Netrin-1 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 396389
Molekulargewicht 66.3 kDa
Name Netrin-1
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived chicken Netrin-1 protein, (N-terminus) Chicken Netrin-1 (Gly26-Ala606) Accession &Num; Q90922 DIEGRGGGSGGGSGGGS 10-His tag (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.