Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus E1 Envelope Protein
Recombinant Protein
605.00 € - 2310.00 €
Spezifikation
Name E1 Envelope Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Untested
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Chikungunya virus (Strain: Senegal/37997)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15923988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10474-100UG
100 μg
605.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15933988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10474-500UG
500 μg
2310.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
E1 Envelope Protein
Untested
Chikungunya virus (Strain: Senegal/37997)
Native
>90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
PBS, pH7.4.