Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus E1 Envelope Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP10474-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923988
  • 605.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
E1 Envelope Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
PBS, pH7.4.
100 μg
Untested
Chikungunya virus (Strain: Senegal/37997)
Native
>90% as determined by SDS-PAGE.