Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster P4HB / ERBA2L Protein
A DNA sequence encoding the Chinese hamster P4HB / ERBA2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7857-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16041211
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001233622.1
P4HB / ERBA2L Protein
Research Use Only
P4hb
Recombinant Protein
E. coli
DAPEEEDNVL VLKKSNFAEA LAAHNYLLVE FYAPWCGHCK ALAPEYAKAA AKLKAEGSEI RLAKVDATEE SDLAQQYGVR GYPTIKFFKN GDTASPKEYT AGREADDIVN WLKKRTGPAA TTLSDTAAAE TLIDSSEVAV IGFFKDVESD SAKQFLLAAE AVDDIPFGIT SNSGVFSKYQ LDKDGVVLFK KFDEGRNNFE GEVTKEKLLD FIKHNQLPLV IEFTEQTAPK IFGGEIKTHI LLFLPKSVSD YDGKLGNFKK AAEGFKGKIL FIFIDSDHTD NQRILEFFGL KKEECPAVRL ITLEEEMTKY KPESDELTAE KITEFCHRFL EGKIKPHLMS QELPEDWDKQ PVKVLVGKNF EEVAFDEKKN VFVEFYAPWC GHCKQLAPIW DKLGETYKDH ENIIIAKMDS TANEVEAVKV HSFPTLKFFP ATADRTVIDY NGERTLDGFK KFLESGGQDG AGDDDDVDLE EALEPDMEED DDQKAVKDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100689433
100 μg
Not determined.
Full Length
Chinese Hamster
His
Tris-based buffer, 50% glycerol