Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia PGP-3D Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia PGP-3D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11412-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917188
  • 1815.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PGP-3D Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM Tris-HCl, pH 8.0, 1.5M Urea and 50% Glycerol.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Chlamydia
His
Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE.