Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W3-W6 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia W3-W6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11415-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917198
Menge Preis
1 861.72 € / 500 Mikrogramm
5 809.24 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
W3-W6 Protein
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Chlamydia
Untagged
Chlamydia W3-W6 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM Tris-HCl, pH 6.5, 100mM Sodium Phosphate and 8M urea.