missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus DC-SIGN/CD209 HA-tag Protein
Marke: R&D Systems™ 10504-DC-050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Measured by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of ICAM-3 expressing CHO Chinese hamster ovary cells. The ED50 for this effect is 1.25-8 μg/mL.Spezifikation
XP_015296329.1 | |
Bioactivity | |
50 μg | |
CD209, CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4L, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DCSIGN, DC-SIGN1, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1 | |
Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
Unkonjugiert | |
30835 | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening. | |
Cynomolgus Monkey |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur